missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C21orf63 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Chicken Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA19538

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11538641

  • 273.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

PA1-9538 detects C21 in human samples. PA1-9538 has been successfully used in Western blot procedures. By Western blot, PA1-9538 detects a 50 kDa protein representing C21. PA1-9538 immunogen is a purified recombinant C21 corresponding to the chromosome 21 gene (Human).

C21orf63 Polyclonal antibody specifically detects C21orf63 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

C21orf63
Polyclonal
Unconjugated
EVA1C
1700092M14Rik; 4931408A02Rik; B18; B19; C21; C21orf63; C21orf64; DC42; EVA1; EVA-1; eva-1 homolog C; eva-1 homolog C (C. elegans); EVA1C; Fam176c; family with sequence similarity 176, member C; FLJ12894; IRA1; PRED34; Protein eva-1 homolog C; protein FAM176C; RGD1307569; SUE21; TBLR1; UNQ2504/PRO5993
Chicken
IgY fraction
RUO
59271
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
P58658
EVA1C
Purified recombinant C21 corresponding to the chromosome 21 gene (Human).
500 μg
Primary
Human
Antibody
IgY
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote