Learn More
C22orf13 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA546258
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15567112
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: RHRFCTQTLG VDKGYKNQSF YRKHFDTEET RVNQLFAQAK ACKVLVEKCT Sequence homology: Cow: 86%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 79%
C22orf13 Polyclonal antibody specifically detects C22orf13 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C22orf13
Polyclonal
Unconjugated
GUCD1
1110038D17Rik; C17H22orf13; C22orf13; C26H22orf13; CG13760 gene product [Drosophila melanogaster] homolog; guanylyl cyclase domain containing 1; guanylyl cyclase domain-containing protein 1; GUCD1; LLN4; protein GUCD1; protein GUCD1 pseudogene; Protein LLN4; uncharacterized protein C22orf13 homolog; wu:fi27d12; zgc:152874
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
83606
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q96NT3
GUCD1
Synthetic peptide directed towards the middle region of human C22orf13