Learn More
C2CD2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA530727
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13455237
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: IMR32. Predicted reactivity: Rhesus Monkey (91%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
C2CD2 Polyclonal antibody specifically detects C2CD2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C2CD2
Polyclonal
Unconjugated
C2CD2
5730563M15; 5830404H04Rik; AI314146; AI449533; BF168443; C2 calcium dependent domain containing 2; C2 calcium-dependent domain containing 2; C2 domain-containing protein 2; C21orf25; C21orf258; C2cd2; Kiaa4045; mKIAA4045; ORF25; RGD735112; TMEM24 related geme; TMEM24L; Transmembrane protein 24-like
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
25966
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q9Y426
C2CD2
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 112 and 350 of Human C2CD2