Learn More
C2orf18 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA543026
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15525842
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: GLFGFVILSL LLVPMYYIPA GSFSGNPRGT LEDALDAFCQ VGQQPLIAVA Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 93%; Guinea Pig: 100%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 93%; Rat: 100%; Zebrafish: 85%
C2orf18 Polyclonal antibody specifically detects C2orf18 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C2orf18
Polyclonal
Unconjugated
SLC35F6
4930471M23Rik; 5730478O19Rik; ANT2-binding protein; ANT2BP; C11H2orf18; C17H2orf18; C2orf18; CB018; P40; RGD1309228; sb:cb433; SLC35F6; Solute carrier family 35 member F6; solute carrier family 35, member F6; TANGO9; transmembrane protein C2orf18; transmembrane protein C2orf18 homolog; transport and Golgi organization 9 homolog; UNQ3047/PRO9863; wu:fd19b11; wu:fi67c08; zgc:92765
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
54978
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q8N357
SLC35F6
Synthetic peptide directed towards the middle region of human C2orf18