Learn More
C3a Receptor Monoclonal Antibody (74), FITC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA517475
166.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15338380
  • 250.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-17475 targets C3a Receptor in FACS and IHC (F) applications and shows reactivity with Rat samples. The MA5-17475 immunogen is rBL-2H3 transfectants expressing rat C3aR.
C3a Receptor Monoclonal antibody specifically detects C3a Receptor in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen).
Spezifikation
Spezifikation
C3a Receptor
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
O55197
C3ar1
RBL-2H3 transfectants expressing rat C3aR
100 μg
Primary
Rat
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen)
74
FITC
C3ar1
anaphylatoxin C3a receptor; AZ3B; C3a anaphylatoxin chemotactic receptor; C3a receptor; C3AR; C3a-R; C3AR1; C3r1; complement component 3 receptor 1; complement component 3a receptor 1; HNFAG09
Mouse
Protein G
RUO
84007
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.