Learn More
C3a Receptor Monoclonal Antibody (74), PE, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA517476
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15348380
  • 249.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-17476 targets C3a Receptor in FACS and IHC (F) applications and shows reactivity with Rat samples. The MA5-17476 immunogen is rBL-2H3 transfectants expressing rat C3aR.
C3a Receptor Monoclonal antibody specifically detects C3a Receptor in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
C3a Receptor
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
O55197
C3ar1
RBL-2H3 transfectants expressing rat C3aR
50 μg
Primary
Rat
Antibody
IgG1
Flow Cytometry
74
PE
C3ar1
anaphylatoxin C3a receptor; AZ3B; C3a anaphylatoxin chemotactic receptor; C3a receptor; C3AR; C3a-R; C3AR1; C3r1; complement component 3 receptor 1; complement component 3a receptor 1; HNFAG09
Mouse
Protein G
RUO
84007
4° C, do not freeze