missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C4BPA Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA525861

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13230889

  • 512.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

C4BPA Polyclonal antibody specifically detects C4BPA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

C4BPA
Polyclonal
Unconjugated
C4BPA
AI195242; C4b-binding protein; C4b-binding protein alpha chain; C4bp; C4bpa; complement component 4 binding protein; complement component 4 binding protein alpha; complement component 4 binding protein, alpha; proline-rich protein; PRP; RP11-164O23.4
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
722
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P04003
C4BPA
KLH conjugated synthetic peptide between 470-499 amino acids from the C-terminal region of human C4BPA
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote