Learn More
C4orf19 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534718
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15338591
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLaS3, HepG2, Molt-4, Raji. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
C4orf19 Polyclonal antibody specifically detects C4orf19 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C4orf19
Polyclonal
Unconjugated
C4orf19
C4orf19; CD019; chromosome 4 open reading frame 19; uncharacterized protein C4orf19
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55286
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q8IY42
C4orf19
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 127 and 314 of C4orf19 (Uniprot ID#Q8IY42)