Learn More
C4orf26 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA546342
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15507152
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: MARRHCFSYW LLVCWLVVTV AEGQEEVFTP PGDSQNNADA TDCQIFTLTP Sequence homology: Human: 93%
C4orf26 Polyclonal antibody specifically detects C4orf26 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C4orf26
Polyclonal
Unconjugated
ODAPH
AI2A4; C4orf26; chromosome 4 open reading frame 26; ODAPH; Odontogenesis associated phosphoprotein; uncharacterized protein C4orf26
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
152816
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q17RF5
ODAPH
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human C4orf26