Learn More
C4orf31 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA525710
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13269348
  • 512.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
C4orf31 Polyclonal antibody specifically detects C4orf31 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C4orf31
Polyclonal
Unconjugated
NDNF
C4orf31; fibronectin type-III domain-containing protein C4orf31; NDNF; neuron derived neurotrophic factor; neuron-derived neurotrophic factor; NORD; Protein NDNF; UNQ2748/PRO6487
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
79625
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q8TB73
NDNF
KLH conjugated synthetic peptide between 80-109 amino acids from the N-terminal region of human C4orf31
400 μL