Learn More
Complement C5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA533134
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15324371
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
C5 is part of the membrane attack complex (MAC) of the complement system. C5 is split into C5a og C5b by the C5 convertases from the classical and the alternative complement pathway and the C5b fragment initiates the assembly of the terminal MAC (C5b-C9). The molecular mass of C5 is 190 kDa.
Spezifikation
Spezifikation
Complement C5
Polyclonal
C5
CPAMD4,C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 4; anaphylatoxin C5a analog; complement C5
Sheep
Ion-exchange chromatography
RUO
727
4°C or -20°C if preferred
Liquid
Immunodiffusion
Unconjugated
P01031
C5
Human C5, purified from plasma
1 mL