Learn More
Complement C5a Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA535000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15369041
  • 468.00 € / 200 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA5-35000 targets C5a Complement in ELISA applications and shows reactivity with Human samples. The PA5-35000 immunogen is human C5a antigen.
Complement C5a Polyclonal antibody specifically detects Complement C5a in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Complement C5a
Polyclonal
Unconjugated
C5
anaphylatoxin; anaphylatoxin C5a analog; C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 4; C4B1; C4B12; C4B2; C4B3; C4B5; C4F; C5; C5a; C5a anaphylatoxin; C5b; C5D; CH; CO4; complement C5; Complement C5 alpha chain; Complement C5 alpha' chain; Complement C5 beta chain; complement component 5; CPAMD3; CPAMD4; DADB-112B14.11; ECLZB; FLJ17816; FLJ17822; FLJ60561; Hc; He; Hemolytic complement; MGC142298; MGC164979; prepro-C5; RGD1561905
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
727
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
P01031
C5
human C5a antigen
200 μg