Learn More
GPR77 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA533373
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15374511
  • 474.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human (100%) Gorilla (95%) Monkey, Marmoset (84%).
GPR77 Polyclonal antibody specifically detects GPR77 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
GPR77
Polyclonal
Unconjugated
C5AR2
C5a anaphylatoxin chemotactic receptor 2; C5a anaphylatoxin chemotactic receptor C5L2; C5AR2; C5L2; Complement component 5a receptor 2; G protein-coupled receptor 77; G protein-coupled receptor C5L2; GPF77; GPR77; G-protein coupled receptor 77
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
27202
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q9P296
C5AR2
Synthetic 19 amino acid peptide from C-terminus of human C5L2.