Learn More
NREP Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA539301
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15536211
  • 452.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NREP
Polyclonal
Unconjugated
NREP
D0H4S114, P311
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
27528, 338475, 9315
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q16612, Q07475, Q80Z34
NREP
A synthetic peptide derived from the internal region of human C5orf13
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat