Learn More
Annexin 2 Receptor Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA544166
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15566372
  • 474.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: EQHFLGCVKR AWDSAEVAPE PQPPPIVSSE DRGPWPLPLY PVLGEYSLDS Sequence homology: Human: 100%
Annexin 2 Receptor Polyclonal antibody specifically detects Annexin 2 Receptor in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Annexin 2 Receptor
Polyclonal
Unconjugated
ANXA2R
annexin A2 receptor; annexin II receptor; Annexin-2 receptor; ANXA2R; AX2R; AXIIR; C5orf39
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
389289
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q3ZCQ2
ANXA2R
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human C5orf39