Learn More
C6orf1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA546354
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15557152
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: SCSLTWETPR WYMAGRVATS TSGCHCWMSR RDLTPLPHPS EPGVLDCLGP Sequence homology: Human: 100%; Mouse: 85%
C6orf1 Polyclonal antibody specifically detects C6orf1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C6orf1
Polyclonal
Unconjugated
SMIM29
C6orf1; chromosome 6 open reading frame 1; LBH; Protein LBH; Small integral membrane protein 29; SMIM29; uncharacterized protein C6orf1
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
221491
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q86T20
SMIM29
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human C6orf1