missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

cGAS Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA543855

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15536262

  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: VPKHAKEGNG FQEETWRLSF SHIEKEILNN HGKSKTCCEN KEEKCCRKDC Sequence homology: Cow: 86%; Guinea Pig: 79%; Horse: 100%; Human: 100%; Pig: 93%; Rabbit: 100%

cGAS Polyclonal antibody specifically detects cGAS in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

cGAS
Polyclonal
Unconjugated
CGAS
C6orf150; h-cGAS; MB21D1
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
115004
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q8N884
CGAS
Synthetic peptide directed towards the middle region of human C6orf150
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote