missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C8B Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA542539

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15555532

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: WKPGSSGPGS TGSWNSGSSG TGSTGNQNPG SPRPGSTGTW NPGSSERGSA Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 93%; Rat: 100%

C8B Polyclonal antibody specifically detects C8B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

C8B
Polyclonal
Unconjugated
C8B
4930439B20Rik; AI595927; C82; C8b; complement C8 beta chain; complement component 8 subunit beta; complement component 8, beta polypeptide; complement component 8, beta subunit; complement component C8 beta chain; complement component C8 beta subunit; MGC137114 protein; MGC163447
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
732
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
P07358
C8B
Synthetic peptide directed towards the middle region of human C8B
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote