Learn More
C8orf48 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531610
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13446137
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: HeLa, HepG2, HCT116. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
C8orf48 Polyclonal antibody specifically detects C8orf48 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C8orf48
Polyclonal
Unconjugated
C8orf48
C8orf48; chromosome 8 open reading frame 48; uncharacterized protein C8orf48
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
157773
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q96LL4
C8orf48
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 69 and 275 of Human C8orf48