Learn More
C8orf55 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA532684
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13414359
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon (100%) Marmoset, Hamster, Panda (88%).
C8orf55 Polyclonal antibody specifically detects C8orf55 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
C8orf55
Polyclonal
Unconjugated
THEM6
4930572J05Rik; C13H8orf55; C14H8orf55; C8orf55; DSCD75; mesenchymal stem cell protein DSCD75; mesenchymal stem cell protein DSCD75 homolog; protein THEM6; PSEC0098; RGD1359378; Them6; Thioesterase superfamily member 6; UPF0670 protein C8orf55; UPF0670 protein C8orf55 homolog; UPF0670 protein THEM6; UPF0670 protein THEM6 homolog
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51337
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q8WUY1
THEM6
Synthetic 17 amino acid peptide from N-terminus of human C8orf55.