Learn More
C9orf75 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA544400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15516492
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: PPFLPAASEE AEPAEGLRVP GLAKNSREYV RPGLPVTFID EVDSEEAPQA Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rat: 100%
C9orf75 Polyclonal antibody specifically detects C9orf75 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C9orf75
Polyclonal
Unconjugated
TPRN
C430004E15Rik; C87750; C9orf75; DFNB79; LOW QUALITY PROTEIN: taperin; taperin; TPRN
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
286262
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q4KMQ1
TPRN
Synthetic peptide directed towards the middle region of human C9orf75