Learn More
C9orf78 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA546104
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15527062
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: NRRDEDADMM KYIETELKKR KGIVEHEEQK VKPKNAEDCL YELPENIRVS Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 86%; Pig: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 79%
C9orf78 Polyclonal antibody specifically detects C9orf78 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C9orf78
Polyclonal
Unconjugated
C9orf78
bA409K20.3; C9orf78; chromosome 9 open reading frame 78; HCA59; Hepatocellular carcinoma-associated antigen 59; HSPC220; RGD1305178; similar to Hypothetical protein MGC11690; Telomere length and silencing protein 1 homolog; uncharacterized protein C9orf78; uncharacterized protein C9orf78 homolog
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
51759
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9NZ63
C9orf78
Synthetic peptide directed towards the middle region of human C9orf78