Learn More
Calnexin Mouse, Unlabeled, Clone: 37, BD
Mouse Monoclonal Antibody
422.00 € - 650.00 €
Spezifikation
Antigen | Calnexin |
---|---|
Klon | 37 |
Konzentration | 250μg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15885499
|
BD Biosciences
610523 |
50 μg |
422.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15895499
|
BD Biosciences
610524 |
150 μg |
650.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Calnexin is a 90kDa integral membrane protein located primarily in the ER. It contains a long N-terminal calcium-binding domain that extends into the lumen of the ER and a short, acidic cytosolic domain. Calnexin associates with several cell surface proteins as they pass through the ER. Since it also forms complexes with other resident ER proteins involved in the Ca2+-dependent retention of proteins, calnexin may act as a chaperone. The amino acid sequence of calnexin is highly conserved among species and is similar in sequence to calreticulin, another Ca2+-binding protein found in the ER. Neither calnexin nor calreticulin contain the calcium-binding motif, known as the “E-F hand” found in the calmodulin family of proteins.
Host Species: Mouse
Clone: 37
Isotype: IgG1
Species Reactivity [for Features Main]: Human
Immunogen: Human Calnein aa. 116-301
Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Spezifikation
Calnexin | |
250μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cell Biology | |
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 | |
Affinity Purified |
37 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
Canine, Human, Mouse, Rat | |
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at -20°C. |
For Research Use Only.