Learn More
Goat anti-Canine IgM Secondary Antibody, FITC, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA184637
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11589190
  • 442.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Goat anti Dog IgM polyclonal antibody recognizes canine IgM and shows no cross - reactivity with other canine immunoglobulin classes in immunoelectrophoresis and ELISA. Goat anti Dog IgM may cross react with IgM from other species.
Canine IgM Polyclonal antibody specifically detects Canine IgM in Canine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen).
Spezifikation
Spezifikation
Canine IgM
Polyclonal
FITC
Goat
Affinity chromatography
RUO
Canine
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen)
1 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide
Purified canine IgM.
1 mg
Secondary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!