Learn More
Goat anti-Canine IgM Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA184638
290.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.24740kg
Artikelnummer. 11599190
  • 435.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Goat anti Dog IgM polyclonal antibody recognizes canine IgM and shows no cross - reactivity with other canine immunoglobulin classes in immunoelectrophoresis and ELISA. Goat anti Dog IgM may cross react with IgM from other species.
Canine IgM Polyclonal antibody specifically detects Canine IgM in Canine samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Canine IgM
Polyclonal
HRP
Goat
Affinity chromatography
RUO
Canine
Liquid
ELISA
1 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.05% ProClin 300
Purified canine IgM.
1 mg
Secondary
4° C, do not freeze