Learn More
CASKIN2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA524430
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13242259
  • 471.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CASKIN2 Polyclonal antibody specifically detects CASKIN2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
CASKIN2
Polyclonal
Unconjugated
CASKIN2
1600028L06Rik; ANKS5B; CASK interacting protein 2; Caskin2; Caskin-2; cask-interacting protein 2; KIAA1139; mKIAA1139
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
57513
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q8WXE0
CASKIN2
KLH conjugated synthetic peptide between 714-741 amino acids from the central region of human CASKIN2
400 μL