missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caspase 1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA517570

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11502470

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

PA5-17570 detects Caspase 1 in WB application with human samples. It is not recommended to aliquot this antibody.

Caspase 1 Polyclonal antibody specifically detects Caspase 1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Caspase 1
Polyclonal
Unconjugated
CASP1
CASP1; CASP-1; CASP1 nirs variant 1; caspase 1; caspase 1, apoptosis-related cysteine peptidase (interleukin 1, beta, convertase); Caspase1; caspase-1; Caspase-1 subunit p10; Caspase-1 subunit p20; ICE; IL-1 beta-converting enzyme; IL-1B converting enzyme; IL1BC; IL-1BC; IL1BCE; IL1B-convertase; interleukin 1 beta-converting enzyme; interleukin 1, beta, convertase; interleukin 1-B converting enzyme; Interleukin 1beta converting enzyme; interleukin-1 beta convertase; Interleukin-1 beta-converting enzyme; p45
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
834
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
125 μg/mL
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
P29466
CASP1
Synthetic peptide corresponding to residues within the p20 subunit of human caspase-1
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote