Learn More
Caspase 1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA520112
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12818352
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is human heart tissue lysate. PA5-20112 can be used with blocking peptide PEP-0230.
Caspase 1 Polyclonal antibody specifically detects Caspase 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Caspase 1
Polyclonal
Unconjugated
CASP1
CASP1; CASP-1; CASP1 nirs variant 1; caspase 1; caspase 1, apoptosis-related cysteine peptidase (interleukin 1, beta, convertase); Caspase1; caspase-1; Caspase-1 subunit p10; Caspase-1 subunit p20; ICE; IL-1 beta-converting enzyme; IL-1B converting enzyme; IL1BC; IL-1BC; IL1BCE; IL1B-convertase; interleukin 1 beta-converting enzyme; interleukin 1, beta, convertase; interleukin 1-B converting enzyme; Interleukin 1beta converting enzyme; interleukin-1 beta convertase; Interleukin-1 beta-converting enzyme; p45
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
834
4° C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
P29466
CASP1
A 16 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human Caspase-1.