Learn More
Caspase 12 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517802
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11527050
  • 422.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody. This antibody is not cross-reactive with other caspases.
Caspase 12 Polyclonal antibody specifically detects Caspase 12 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Caspase 12
Polyclonal
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
O08736
CASP12
Synthetic peptide corresponding to residues surrounding amino acid 158 of mouse caspase-12
100 μL
Primary
Mouse
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
CASP12
CASP12; CASP-12; CASP12P1; caspase 12; caspase 12 (gene/pseudogene); caspase 12 pseudogene 1; caspase-12; Inactive caspase-12; OTTMUSP00000045799; OTTMUSP00000045802; OTTMUSP00000045803; UNQ9415; UNQ9415/PRO34398
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
12364
-20°C