missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caspase 12 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA519963

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 12878172

  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

A suggested positive control is mouse brain tissue lysate. PA5-19963 can be used with blocking peptide PEP-0088.

Caspase 12 Polyclonal antibody specifically detects Caspase 12 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Caspase 12
Polyclonal
Unconjugated
CASP12
CASP12; CASP-12; CASP12P1; caspase 12; caspase 12 (gene/pseudogene); caspase 12 pseudogene 1; caspase-12; Inactive caspase-12; OTTMUSP00000045799; OTTMUSP00000045802; OTTMUSP00000045803; UNQ9415; UNQ9415/PRO34398
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100506742, 12364, 156117
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
O08736, Q6UXS9, Q920D5
CASP12
A peptide corresponding to amino acids 90 to 140 of murine caspase-12.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote