Learn More
Caspase 2 Monoclonal Antibody (18E809.3), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA141315
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11579832
  • 473.00 € / 200 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Suggested positive control: HL-60.
Caspase 2 Monoclonal antibody specifically detects Caspase 2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Caspase 2
Monoclonal
Conc. Not Determined
ascites diluted in PBS with 0.2% gelatin and 0.05% sodium azide
P42575
CASP2
A peptide corresponding to amino acids 400-450 of human Caspase-2
RUO
835
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
18E809.3
Unconjugated
CASP2
CASP2; CASP-2; caspase 2; caspase 2 apoptosis-related cysteine peptidase; caspase-2; Caspase-2 subunit p12; Caspase-2 subunit p13; Caspase-2 subunit p18; ICH1; ICH-1; ICH-1 protease; ICH-1L; ICH-1L/1S; NEDD2; NEDD-2; Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 2; PPP1R57; Protease ICH-1; protein phosphatase 1, regulatory subunit 57
Mouse
200 μL
Primary
Human
Antibody
IgM κ