missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caspase 2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA529156

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13403287

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: HeLa, Jurkat, Raji, NCI-H929. Predicted reactivity: Mouse (88%), Rat (88%), Dog (88%), Bovine (86%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Caspase 2 Polyclonal antibody specifically detects Caspase 2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Caspase 2
Polyclonal
Unconjugated
CASP2
CASP2; CASP-2; caspase 2; caspase 2 apoptosis-related cysteine peptidase; caspase-2; Caspase-2 subunit p12; Caspase-2 subunit p13; Caspase-2 subunit p18; ICH1; ICH-1; ICH-1 protease; ICH-1L; ICH-1L/1S; NEDD2; NEDD-2; Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 2; PPP1R57; Protease ICH-1; protein phosphatase 1, regulatory subunit 57
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
835
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P42575
CASP2
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 58 of Human Caspase 2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote