Learn More
Caspase 2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA130417
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11501403
  • 512.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: HL-60 and Jurkat.
Caspase 2 Polyclonal antibody specifically detects Caspase 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Caspase 2
Polyclonal
Unconjugated
CASP2
CASP2; CASP-2; caspase 2; caspase 2 apoptosis-related cysteine peptidase; caspase-2; Caspase-2 subunit p12; Caspase-2 subunit p13; Caspase-2 subunit p18; ICH1; ICH-1; ICH-1 protease; ICH-1L; ICH-1L/1S; NEDD2; NEDD-2; Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 2; PPP1R57; Protease ICH-1; protein phosphatase 1, regulatory subunit 57
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
12366, 64314, 835
4° C, do not freeze
Liquid
Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 0.2% gelatin and 0.1% sodium azide
P29594, P42575, P55215
CASP2
Synthetic peptide (Human) (C terminal).
1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat