Learn More
Caspase 4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA520108
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12878342
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is Ramos cell lysate. PA5-20108 can be used with blocking peptide PEP-0226.
Caspase 4 Polyclonal antibody specifically detects Caspase 4 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Caspase 4
Polyclonal
Unconjugated
CASP4
apoptotic cysteine protease Mih1/TX; Casp11; CASP-11; CASP4; CASP-4; caspase 11; caspase 4; caspase 4, apoptosis-related cysteine peptidase; caspase 4, apoptosis-related cysteine protease; Caspase-11; Caspase-4; Caspase-4 subunit 1; Caspase-4 subunit 2; Caspase-4 subunit p10; Caspase-4 subunit p20; Caspl; ICE and Ced-3 homolog 2; ICE(rel)II; ICE(rel)-II; ICEREL-II; ICH2; ICH-2; Ich3; ich-3; Mih1; Mih1/TX; protease ICH-2; Protease ICH-3; Protease TX; TX
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
12363, 837
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
P49662, P70343
CASP4
A 16 amino acid peptide from the amino-terminus of human Caspase-4.
100 μg
Primary
Human, Mouse