Learn More
Caspase 6 Monoclonal Antibody (MCH2 14 1-190), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA112558
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11588153
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control for this product is MCF-7 cell lysate.
Caspase 6 Monoclonal antibody specifically detects Caspase 6 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Caspase 6
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.08% sodium azide
P55212
Casp6
Recombinant human capase-6 protein.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
MCH2 14 1-190
Unconjugated
Casp6
apoptotic protease MCH-2; CASP6; CASP-6; caspase 6; caspase 6, apoptosis-related cysteine peptidase; caspase 6, apoptosis-related cysteine protease; caspase-6; Caspase-6 subunit p11; Caspase-6 subunit p18; mCASP-6; MCH2
Mouse
Protein A/G
RUO
839
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles