Learn More
Caspase 7 Monoclonal Antibody (S.606.3), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA515159
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11599471
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody. This antibody is not cross-reactive with other caspases.
Caspase 7 Monoclonal antibody specifically detects Caspase 7 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Caspase 7
Monoclonal
140 μg/mL
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and <0.02% sodium azide; pH 7.5
P55210
CASP7
Recombinant human caspase-7 protein
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
S.606.3
Unconjugated
CASP7
AI314680; Apoptotic protease Mch-3; Casp7; CASP-7; caspase 7; caspase 7, apoptosis-related cysteine peptidase; caspase 7, apoptosis-related cysteine protease; caspase-7; Caspase-7 subunit p11; Caspase-7 subunit p20; CMH-1; cysteine protease LICE2; ICE-IAP3; ICE-LAP3; ICE-like apoptotic protease 3; Lice2; mCASP-7; MCH3; OTTHUMP00000020511; OTTHUMP00000020513; OTTHUMP00000020514; RP11-211N11.6
Mouse
Affinity chromatography
RUO
840
-20°C