Learn More
Caspase 7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA520115
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12848352
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is mouse skeletal muscle tissue lysate. PA5-20115 can be used with blocking peptide PEP-0233.
Caspase 7 Polyclonal antibody specifically detects Caspase 7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Caspase 7
Polyclonal
Unconjugated
CASP7
AI314680; Apoptotic protease Mch-3; Casp7; CASP-7; caspase 7; caspase 7, apoptosis-related cysteine peptidase; caspase 7, apoptosis-related cysteine protease; caspase-7; Caspase-7 subunit p11; Caspase-7 subunit p20; CMH-1; cysteine protease LICE2; ICE-IAP3; ICE-LAP3; ICE-like apoptotic protease 3; Lice2; mCASP-7; MCH3; OTTHUMP00000020511; OTTHUMP00000020513; OTTHUMP00000020514; RP11-211N11.6
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
12369, 64026, 840
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
P55210, P97864
CASP7
A 16 amino acid peptide from near the amino-terminus of human Caspase-7.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat