Learn More
Caspase 8 Monoclonal Antibody (8CSP03 (4.1.20)), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA511558
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11344473
  • 582.00 € / 500 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-11558 targets Caspase 8 in IP and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-11558 immunogen is recombinant full length human Caspase 8 protein.
Caspase 8 Monoclonal antibody specifically detects Caspase 8 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Caspase 8
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
Q14790
Casp8
Recombinant full length human Caspase 8 protein
500 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunoprecipitation, Western Blot
8CSP03 (4.1.20)
Unconjugated
Casp8
ALPS2B; apoptosis-related cysteine peptidase; apoptotic cysteine protease; Apoptotic protease Mch-5; CAP4; CASP8; CASP-8; caspase 8; caspase 8, apoptosis-related cysteine peptidase; caspase 8, apoptosis-related cysteine protease; Caspase8; caspase-8; Caspase-8 precursor; Caspase-8 subunit p10; Caspase-8 subunit p18; EC 3.4.22.61; FADD-homologous ICE/ced-3-like protease; FADD-like ICE; Fas-linked ICE-like protease; FLICE; FLJ17672; ICE8; ICE-like apoptotic protease 5; MACH; MACH-alpha-1/2/3 protein; MACH-beta-1/2/3/4 protein; MCH5; MGC78473; MORT1-associated ced-3 homolog; OTTHUMP00000163720; OTTHUMP00000165063; OTTHUMP00000206557; OTTHUMP00000206581
Mouse
Protein G
RUO
841
4° C