Learn More
CGRP Monoclonal Antibody (18B7), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA120287
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11543813
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-20287 detects catacalcin in human samples.
CGRP Monoclonal antibody specifically detects CGRP in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
CGRP
Monoclonal
6.3 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
P01258, P06881
Calca
Fragments of human PCT conjugated with carrier protein.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
ELISA, Western Blot
18B7
Unconjugated
Calca
alpha-type CGRP; CA; Cal1; CAL6; CALC; Calc1; Calca; calcitonin; calcitonin 1; Calcitonin carboxyl-terminal peptide; Calcitonin gene-related peptide 1; calcitonin gene-related peptide I; calcitonin related polypeptide alpha; calcitonin/calcitonin-related polypeptide, alpha; calcitonin; calcitonin gene-related peptide 1; calcitonin-related polypeptide alpha; CCALCI; CCP; Cgrp; CGRP1; CGRP-1; CGRP-I; Ct; Ctn; Katacalcin; KC; MGC126648; PCT; PDN-21; prepro-alpha-calcitonin gene-related peptide; RAT calcitonin; RATCAL6
Mouse
Protein A
RUO
796
4° C