Learn More
Cathepsin 6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547263
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15577752
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs and Western blots, approximately 20% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) Cathepsin 3 is observed and 10% cross-reactivity with rmCathepsin 1 is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Cathepsin 6 Polyclonal antibody specifically detects Cathepsin 6 in Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Cathepsin 6
Polyclonal
Unconjugated
Cts6
1600022N02Rik; cathepsin 6; Cts6
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
58518
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Immunoprecipitation, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
0
Cts6
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Cathepsin 6 Leu21-Val334