Learn More
Cathepsin F Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547342
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15567832
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs and Western blots, less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) Cathepsin C, rmCathepsin H, and rmCathepsin L is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Cathepsin F Polyclonal antibody specifically detects Cathepsin F in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Cathepsin F
Polyclonal
Unconjugated
Ctsf
AI481912; Cathepsin F; CATSF; CLN13; CTSF; HGNC:2531
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
56464
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
Q9R013
Ctsf
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Cathepsin F Ser20-Asn462