Learn More
Cathepsin H Mouse anti-Human, Rat, Clone: AF14D7, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA517253
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15388230
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control for this product is K562 cells.
This protein is important for the overall degradation of proteins in lysosomes.
Spezifikation
Spezifikation
Cathepsin H
Monoclonal
Unconjugated
CTSH
Cathepsin H; Cathepsin H mini chain; Cathepsin H heavy chain; Cathepsin H light chain; CPSB; CTSH
Mouse
Ammonium sulfate precipitation
RUO
1512, 25425
-20°C
Liquid
Western Blot
AF14D7
HEPES with 0.01% BSA, 0.15M NaCl, 50% glycerol and 0.03% sodium azide
P09668, P00786
CTSH
Recombit human protein purified from E.coli (His-Cathepsin H)
100 μL
Primary
Human, Rat