missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cathepsin V Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA537426

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg

Artikelnummer. 15514391

  • 469.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 37 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.

Cathepsin V Polyclonal antibody specifically detects Cathepsin V in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Cathepsin V
Polyclonal
Unconjugated
CTSV
Cathepsin L2; cathepsin L2, preproprotein; cathepsin U; Cathepsin V; CATL2; CTSL2; CTSU; CTSV; PRO305; UNQ268; UNQ268/PRO305
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
1515
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
O60911
CTSV
Synthetic peptide corresponding to amino acids 91-140 of human Cathepsin L2
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote