Learn More
Caveolin 2 Monoclonal Antibody (ZC013), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 410700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10715323
  • 457.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Caveolin 2 Monoclonal antibody specifically detects Caveolin 2 in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Caveolin 2
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
P51636
CAV2
Synthetic peptide derived from the C-terminal region of the human caveolin-2 protein
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
ELISA, Western Blot
ZC013
Unconjugated
CAV2
AI447843; CAV; CAV2; caveolae; caveolae protein, 20-kD; caveolin 2; caveolin 2 isoform a and b; caveolin-2; MGC12294; Phospho-CAV2
Mouse
Protein A
RUO
858
-20°C