Learn More
Caveolin 3 Mouse, Unlabeled, Clone: 26, BD
Mouse Monoclonal Antibody
325.00 € - 575.00 €
Spezifikation
Antigen Caveolin 3
Klon 26
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15875449
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610420
50 μg
325.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15885449
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610421
150 μg
575.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Identified as a tyrosine phosphorylated protein in Rous sarcoma virus-transformed chick embryo fibroblasts (CEF), caveolin is now known to be ubiquitously expressed. Caveolin (also known as VIP21) localizes to non-clathrin membrane invaginations (caveolae) on the inner surface of the plasma membrane. This transmembrane protein plays a structural role in these specializations. Caveolin is also present at the trans-Golgi network (TGN), and similar quantities are found in apically and basolaterally destined transport vesicles. Caveolin is part of a complex containing glycosylphosphatidylinositol (GPI)-linked molecules and cytoplasmic signaling proteins. Caveolin is a transmembrane adaptor molecule that can simultaneously recognize GPI-linked proteins and interact with downstream cytoplasmic signaling molecules, such as c-yes, Annexin II, and hetero-trimeric G proteins. Caveolin 3 has been identified as a distinct isoform which is expressed only in smooth, skeletal, and cardiac muscle.
This antibody is routinely tested by western blot analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Spezifikation
Spezifikation
Caveolin 3
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
26
Western Blot
Unconjugated
RUO
Mouse, Rabbit, Rat
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at -20°C.