Learn More
VCAM-1 Monoclonal Antibody (STA), PE, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA110068
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12362093
  • 383.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
VCAM-1 Monoclonal antibody specifically detects VCAM-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
VCAM-1
Monoclonal
PE
VCAM1
adhesion molecule VCAM-1; CD106; CD106 antigen; DKFZp779G2333; INCAM100; INCAM-100; MGC99561; sCD106; soluble CD106; soluble VCAM 1; sVCAM 1; vascular cell adhesion molecule; vascular cell adhesion molecule 1; vascular cell adhesion molecule-1; vascular cell adhesion protein 1; V-CAM 1; Vcam1; Vcam-1; VCAM1B
Mouse
Size-exclusion chromatography
RUO
7412
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
STA
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
P19320
VCAM1
Human DS6 T cell line
100 Tests