Learn More
CD11A Mouse anti-Human, Brilliant Violet 510, Clone: HI111, BD
Mouse Monoclonal Antibody
279.00 € - 1035.00 €
Spezifikation
Antigen | CD11a |
---|---|
Klon | HI111 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Brilliant Violet 510 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15882819
|
BD Biosciences
563480 |
25 Tests |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15872819
|
BD Biosciences
563479 |
100 Tests |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
The HI111 monoclonal antibody specifically binds to CD11a, the 180 kDa integrin α chain. This type I transmembrane glycoprotein associates with CD18 (integrin β2) to form the heterodimeric glycoprotein CD11a/CD18. This heterodimer is also known as the lymphocyte (leukocytes) function associated antigen-1 (LFA-1) that is expressed on all leukocytes. LFA-1 is an adhesion molecule involved in lymphocyte and granulocyte functions. LFA-1 mediates adhesion of lymphoid cells to the vascular endothelium in association with its ligand, and the intracellular adhesion molecule-1 (ICAM-1), CD54. Other ligands are ICAM-2 (CD102) and ICAM-3 (CD50).
Spezifikation
CD11a | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Violet 510 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
HI111 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
LFA-1α; Lymphocyte (Leukocyte) function-associated antigen 1 α chain; ITGAL |
For Research Use Only.