Learn More
CD11b Rat anti-Mouse, APC-Cy7, Clone: M1/70, BD
Rat Monoclonal Antibody
240.00 € - 411.00 €
Spezifikation
Antigen | CD11b |
---|---|
Klon | M1/70 |
Konzentration | 0.2mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15870709
|
BD Biosciences
561039 |
25 μg |
240.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15898968
|
BD Biosciences
557657 |
0.1 mg |
411.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The M1/70 antibody reacts with the 170kDa α[M] chain of Mac-1 (CD11b/CD18, α[M]β[2] integrin), also known as complement receptor 3 (CR3), which mediates adhesion to C3bi and ICAM-1 (CD54). Mac-1 is expressed at varying levels on granulocytes, macrophages, myeloid-derived dendritic cells, natural killer cells, microglia, and B-1 cells. Mac-1 expression is rapidly up-regulated on neutrophils after activation, in the same time period that CD62L (L-selectin) is shed from the cell surface. M1/70 antibody reportedly blocks cell adherence and C3bi binding, but it does not block cell-mediated lysis. Cross-reaction of mAb M1/70 with CD11b on human monocytes, polymorphonuclear leukocytes, and NK cells has been reported. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis (≤0.25 μg/million cells).
Host Species: Rat
Clone: M1/70
Isotype: IgG2b, κ
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Mouse splenic Cells
Flow Cytometry
Spezifikation
CD11b | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Human, Mouse | |
Mouse Splenic Cells | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
M1/70 | |
Flow Cytometry | |
APC-Cyanine7 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2b κ | |
Affinity Purified | |
Itgam; Integrin alpha-M; Ly-40; Mac-1a; Mac-1 alpha; CR3A; CR-3 alpha chain |
For Research Use Only.