Learn More
CD13 Mouse anti-Human, PE, Clone: WM15, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 560998
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15890669
  • 251.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The WM15 monoclonal antibody specifically binds to the 150 kDa Type II integral membrane glycoprotein aminopeptidase N. This antibody binds to GM-progenitor cells, granulocytic and monocytic cells, and mast cells, but not to lymphocytes, platelets or erythrocytes. Aminopeptidase N is involved in the metabolism of many regulatory peptides.
Spezifikation
Spezifikation
CD13
Monoclonal
PE
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human
IgG1 κ
Flow Cytometry
WM15
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human AML Cells
25 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.