Learn More
CD14 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 605, Clone: M5E2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
368.00 € - 670.00 €
Spezifikation
Antigen CD14
Klon M5E2
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Brilliant Violet 605
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15853319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
564055
25 Tests
368.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15843319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
564054
100 Tests
670.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The M5E2 monoclonal antibody specifically binds to CD14, a 53–55 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored single chain glycoprotein expressed at high levels on monocytes. Additionally, the anti-CD14 antibody reacts with interfollicular macrophages, reticular dendritic cells, and some Langerhans cells. CD14 has been identified as a high affinity cell-surface receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and serum LPS-binding protein, LPB.
This antibody is conjugated to BD Horizon BV605 which is part of the BD Horizon Brilliant™ Violet family of dyes. With an Ex Max of 407-nm and Em Max of 602-nm, BD Horizon BV605 can be excited by a violet laser and detected with a standard 610/20-nm filter set. BD Horizon BV605 is a tandem fluorochrome of BD Horizon BV421 and an acceptor dye with an Em max at 605-nm. Due to the excitation of the acceptor dye by the green (532 nm) and yellow-green (561 nm) lasers, there will be significant spillover into the PE and BD Horizon PE-CF594 detectors off the green or yellow-green lasers. BD Horizon BV605 conjugates are very bright, often exhibiting brightness equivalent to PE conjugates and can be used as a third color off of the violet laser.
Spezifikation
Spezifikation
CD14
Flow Cytometry
Brilliant Violet 605
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG2a κ
Affinity Purified
LPS receptor; LPS-R; Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein
M5E2
Monoclonal
Mouse
Human
Human CD14 Protein
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.